Tlačiť
Ethanol denatured ≥96%, extra pure (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol denatured
463700025 463700050 463700250
ACRO463700025EA 92.26 EUR
ACRO463700025 ACRO463700050 ACRO463700250
Ethanol denatured ≥96%, extra pure (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Ethanol denatured
  • solvent
Vzorec: H₃CCH₂OH
Teplota varu: 78 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –114,1 °C
Hustota: 0,79
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3620 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.803 to 0.812 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)