Tlačiť
Ethanol denatured (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463680010 463680025 463680050 463680250
ACRO463680010EA 59.37 EUR
ACRO463680010 ACRO463680025 ACRO463680050 ACRO463680250
Ethanol denatured (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
  • solvent
Vzorec: H₃CCH₂OH
Teplota varu: 78 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –114,1 °C
Hustota: 0,79
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3,II