Tlačiť
Nalidixic acid sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 39.5 EUR
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Vzorec: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Mw: 254.22 g/mol
Teplota tavenia: >280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064376
Číslo CAS: 3374-05-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %