Tlačiť
Dofetilide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane, N-(4-(2-(Methyl(2-(4-(methylsulphonamido)phenoxy)ethyl)amino)ethyl)phenyl)methanesulphonamide
463370010 463372500
ACRO463370010EA 1383.14 EUR
ACRO463370010 ACRO463372500
Dofetilide
Dofetilide
  • Bioactive
Vzorec: C₁₉H₂₇N₃O₅S₂
Mw: 441.56 g/mol
Teplota tavenia: 149…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00869707
Číslo CAS: 115256-11-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %