Tlačiť
Repaglinide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid
463230010 463232500
ACRO463230010EA 496.99 EUR
ACRO463230010 ACRO463232500
Repaglinide
Repaglinide
  • Bioactive
Vzorec: C₂₇H₃₆N₂O₄
Mw: 452.59 g/mol
Teplota tavenia: 129…130 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00906179
Číslo CAS: 135062-02-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)