Tlačiť
Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
463220050 463220250
ACRO463220050EA 345.37 EUR
ACRO463220050 ACRO463220250
Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98%
Pramipexole dihydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₀H₂₁Cl₂N₃OS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02183927
Číslo CAS: 191217-81-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4.5 % to 7 %
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -65° to -69° (1 % in MeOH)