Tlačiť
Mosapride citrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-((4-(4-fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)benzamide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, TAK-370, AS-4370 citrate
463200010 463200050
ACRO463200010EA 138.79 EUR
ACRO463200010 ACRO463200050
Mosapride citrate
Mosapride citrate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₂₅ClFN₃O₃·C₆H₈O₇
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01666680
Číslo CAS: 112885-42-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 6 %
HPLC ≥97.5 %