Tlačiť
Duloxetine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamine Hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride
463140010 463140050
ACRO463140010EA 89.73 EUR
ACRO463140010 ACRO463140050
Duloxetine hydrochloride
Duloxetine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₈H₁₉NOS
Mw: 333.87 g/mol
Teplota tavenia: 162…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06407958
Číslo CAS: 136434-34-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)