Tlačiť
Amifostine trihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: S-(2-((3-Aminopropyl)amino)ethyl) O,O-dihydrogen phosphorothioate trihydrate
463100010 463102500
ACRO463100010EA 849.99 EUR
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
Mw: 268.27 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00453866
Číslo CAS: 112901-68-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %