Tlačiť
Altretamine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexamethylmelamine, NSC -13875, 2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazine Hexamethylmelamine, N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
463090010 463090050
ACRO463090010EA 144.4 EUR
ACRO463090010 ACRO463090050
Altretamine
Altretamine
  • Bioactive
Vzorec: C₉H₁₈N₆
Teplota tavenia: 171…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00549245
Číslo CAS: 645-05-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %