Tlačiť
Meropenem trihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
462810010 462810050
ACRO462810010EA 116.73 EUR
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem trihydrate
Meropenem trihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Teplota varu: 627 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08600005
Číslo CAS: 119478-56-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)