Tlačiť
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine Hydrochloride
462630010 462630050
ACRO462630010EA 117.53 EUR
ACRO462630010 ACRO462630050
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₉H₂₀FNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03658863
Číslo CAS: 110429-35-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 3.0 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)