Tlačiť
Labetalol hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Trandate, Normodyne, 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzamide hydrochloride
462600050 462600250
ACRO462600050EA 158.04 EUR
ACRO462600050 ACRO462600250
Labetalol hydrochloride ≥99%
Labetalol hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₉H₂₄N₂O₃·HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00057663
Číslo CAS: 32780-64-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 180 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (250 mg + 5 ml methanol) Clear to light hazy colorless to light yellow-pink solution
HPLC ≥98.5 %