Tlačiť
Esmolol hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate hydrochloride
462460050 462460250
ACRO462460050EA 99.48 EUR
ACRO462460050 ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₂₆ClNO₄
Teplota tavenia: 86…92 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00941432
Číslo CAS: 81147-92-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %