Tlačiť
Betaxolol hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
462440010 462440050
ACRO462440010EA 159.42 EUR
ACRO462440010 ACRO462440050
Betaxolol hydrochloride
Betaxolol hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₈H₂₉NO₃
Mw: 343.89 g/mol
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00242959
Číslo CAS: 63659-19-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %