Tlačiť
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
462430010 462432500
ACRO462430010EA 743.28 EUR
ACRO462430010 ACRO462432500
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00921885
Číslo CAS: 138982-67-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light pink or light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.7 to 5.0 %
HPLC ≥97.5 %