Tlačiť
Propafenone hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-one hydrochloride, Propafenone HCl
462390010 462390050
ACRO462390010EA 83.83 EUR
ACRO462390010 ACRO462390050
Propafenone hydrochloride
Propafenone hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₂₇NO₃·HCl
Teplota tavenia: 173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079243
Číslo CAS: 34183-22-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
pH 5.0 to 6.2 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 98 to 102 % (on dry substance)