Tlačiť
Fluvoxamine maleate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate
462350010 462350050
ACRO462350010EA 79.71 EUR
ACRO462350010 ACRO462350050
Fluvoxamine maleate
Fluvoxamine maleate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
Mw: 434.41 g/mol
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00269809
Číslo CAS: 61718-82-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %