Tlačiť
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Erlotinib Hydrochloride
462330010 462330050
ACRO462330010EA 159.42 EUR
ACRO462330010 ACRO462330050
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Mw: 429.901 g/mol
Teplota tavenia: 215…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781272
Číslo CAS: 183319-69-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1% in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %