Tlačiť
Parthenolide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
462151000 462155000
ACRO462151000EA 209.49 EUR
ACRO462151000 ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₂₀O₃
Mw: 248.32 g/mol
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00134592
Číslo CAS: 20554-84-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Solubility (5% in CHCl3) Clear solution
HPLC ≥98.5 %