Tlačiť
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 98.14 EUR
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
  • Bioactive
Vzorec: C₇H₁₄NNaO₅S
Mw: 247.2445 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070007
Číslo CAS: 79803-73-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm