Tlačiť
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
462030050 462030250
ACRO462030050EA 99.88 EUR
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Vzorec: C₂H₄Cl₆Si₂
Teplota tavenia: 24…25 °C
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013601
Číslo CAS: 2504-64-5
OSN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %