Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 802.65 EUR
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Dihydrogenfosforečnan draselný for HPLC
Dihydrogenfosforečnan draselný
  • analytical reagent
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota tavenia: 253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test