Tlačiť
Piceatannol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
328450010 328452500
ACRO328450010EA 761.33 EUR
ACRO328450010 ACRO328452500
Piceatannol
Piceatannol
  • Bioactive
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
Teplota tavenia: 235 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00221715
Číslo CAS: 10083-24-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %