Tlačiť
Trimethylene sulphide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
182910050 182910250
ACRO182910050EA 116.33 EUR
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Vzorec: C₃H₆S
Teplota varu: 94…94,5 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,028
Teplota vzplanutia: –2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042751
Číslo CAS: 287-27-4
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm