Tlačiť
Atrazin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
161680050 161680250
ACRO161680050EA 133.39 EUR
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazin
Atrazin
  • Bioactive
Vzorec: C₈H₁₄ClN₅
Mw: 215.69
Teplota varu: 369
Teplota tavenia: 175 °C
Hustota: 1.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041810
Číslo CAS: 1912-24-9
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00902
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %