Tlačiť
1,3,5-Trithiane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140520250 140521000
ACRO140520250EA 99.48 EUR
ACRO140520250 ACRO140521000
1,3,5-Trithiane
1,3,5-Trithiane
  • Building Block for chemical synthesis
Vzorec: C₃H₆S₃
Teplota tavenia: 214…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006653
Číslo CAS: 291-21-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 25.1 to 27.0
Sulfur (S) 67.1 to 72.0