Tlačiť
1-Bromnaftalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: α-Bromonaphthalene
87108.180EA 50.07 EUR
87108.180 87108.260
1-Bromnaftalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Mw: 207.07
Teplota varu: 280
Teplota vzplanutia: 66
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003868
Číslo CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥ 96 %
Appearance:Clear yellowish oily liquid Passes test
Density (20/4) 1,483 - 1,486