Petrolether, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23857.320EA
122.17
EUR
23857.320
23857.460
Petrolether, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Teplota varu:
100…140 °C (1013 hPa) Hustota: 0.7 Teplota vzplanutia: -10 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 OSN: 1268 ADR: 3 II |
Výsledky špecifikačného testu
Substances coloured by H₂SO₄ | Passes test |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Density (20/4) | 0.690 - 0.750 |
Distillation (min. 90 %) | 100 - 140 °C |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |