Tlačiť
1,2-Dichlorethan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85923.290EA 79.82 EUR
85923.290 85923.320
1,2-Dichlorethan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1,2-Dichloroethane
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
Hustota: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000963
Číslo CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
OSN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009