Tlačiť
Triethylamin 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: (Diethylamino)ethane, TEA
85908.180EA 57.28 EUR
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Triethylamin 99, GPR RECTAPUR®
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
Mw: 101.19
Teplota varu: 90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009051
Číslo CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
OSN: 1296
ADR: 3 (8)
Merck Index: 13,09740
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %