Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous 98, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Borax, Sodium tetraborate
87097.230EA 75.71 EUR
87097.230 87097.290 87097.460
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous 98, AnalaR NORMAPUR®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Mw: 201.22
Teplota varu: 1575 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 742 °C
Hustota: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081185
Číslo CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) min. 98 %
Insoluble in water max. 0,05 %
Chlorides (Cl) max. 0,05 %
Phosphates (as PO4) max. 0,005 %
Sulfates (SO4) max. 0,05 %
Calcium (Ca) max. 0,02 %
Copper (Cu) max. 0,005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0,005 %
Iron (Fe) max. 0,005 %
Lead (Pb) max. 0,005 %
Magnesium (Mg) max. 0,02 %
Nickel (Ni) max. 0,005 %
Potassium (K) max. 0,05 %