Tlačiť
chlorfenolová červeň, AnalaR NORMAPUR® indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
85921.100EA 41.66 EUR
85921.100 85921.130
chlorfenolová červeň, AnalaR NORMAPUR® indicator
chlorfenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Mw: 423.27
Teplota tavenia: ∼261 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005877
Číslo CAS: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Green to red-brown to brown powder Passes test
Solubility in ethanol (0.1 %) Clear solution
Visual transition interval pH 4.8 - pH 6.4
Loss on drying ≤ 8.0 %
Absorption max. λ (0.1 mol/l NaOH) 572 - 575 nm
Absorptivity (1 %; 1 cm; λmax) ≥ 1000