Tlačiť
Bromkrezolová zeleň ≥95% (dye content), powder, AnalaR NORMAPUR® ACS pH-indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
85911.080EA 34.65 EUR
85911.080 85911.100 85911.130
Bromkrezolová zeleň ≥95% (dye content), powder, AnalaR NORMAPUR® ACS pH-indicator
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Mw: 698.02
Teplota tavenia: 217…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005874
Číslo CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Dye content (spectrophotometrically) ≥ 95 %
Appearance Yellow to tan powder
Appearance of solution Conforms
Identification (IR) Passes test
Sensitivity Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Visual transition interval pH 3.8 - pH 5.4
Loss on drying (110°C) ≤ 3 %