Tetrahydrofuran ≥99.8% stabilizovaný, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 250 ppm
3705-45EA
1039.31
EUR
3705-45
3705-25
Tetrahydrofuran ≥99.8% stabilizovaný, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Pozor: Preserve in tight and cool conditions.
Vzorec:
C₄H₈O Teplota varu: 65 °C Teplota tavenia: –108,3 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005356 Číslo CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) | ≥99,8 |
Water (KF) | ≤0,03% |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0,0005 |
Residue after Evaporation | ≤0,03% |
Stabiliser (BHT) | ~250 ppm |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |