Tlačiť
Tin AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4070-100ML E4070-500ML E4071-100ML E4071-500ML
HONCE4070-100MLEA 38.97 EUR
HONCE4070-100ML HONCE4070-500ML HONCE4071-100ML HONCE4071-500ML
Tin AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - cín
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).