Tlačiť
Silicon AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4119-100ML E4068-100ML E4068-500ML
HONCE4119-100MLEA 91.73 EUR
HONCE4119-100ML HONCE4068-100ML HONCE4068-500ML
Silicon AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - křemík
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).