Tlačiť
Niobium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4051-100ML E4051-500ML
HONCE4051-100MLEA 53.75 EUR
HONCE4051-100ML HONCE4051-500ML
Niobium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - niob
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).