Tlačiť
Iridium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4036-100ML E4036-500ML
HONCE4036-100MLEA 241.54 EUR
HONCE4036-100ML HONCE4036-500ML
Iridium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - iridium
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).