Tlačiť
Gallium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4029-100ML E4029-500ML
HONCE4029-100MLEA 98.28 EUR
HONCE4029-100ML HONCE4029-500ML
Gallium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - gallium
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).