Tlačiť
Arsenic AAS standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4103-100ML E4104-100ML E4003-100ML E4003-500ML E4004-100ML E4004-500ML
HONCE4103-100MLEA 91.86 EUR
HONCE4103-100ML HONCE4104-100ML HONCE4003-100ML HONCE4003-500ML HONCE4004-100ML HONCE4004-500ML
Arsenic AAS standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standrady - arzen
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).