Tlačiť
Aluminium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E4001-100ML E4001-500ML E4002-100ML E4002-500ML E4102-100ML
HONCE4001-100MLEA 38.85 EUR
HONCE4001-100ML HONCE4001-500ML HONCE4002-100ML HONCE4002-500ML HONCE4102-100ML
Aluminium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - hliník
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).