Tlačiť
Mercury ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
E1000-100ML E1002-100ML
HONCE1000-100MLEA 148.61 EUR
HONCE1000-100ML HONCE1002-100ML
Mercury ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Standardy Standardy kationické Standardy - rtuť
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifikácie: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).