Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hexamethyldisilazane
87078.150EA 24.91 EUR
87078.150 87078.230 87078.290
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%, GPR RECTAPUR®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Mw: 161.39
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: -82
Hustota: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008259
Číslo CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
OSN: 1992
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775