Tlačiť
bromtymolová modř, ANALAR NORMAPUR® ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
85722.050EA 55.35 EUR
85722.050 85722.130
bromtymolová modř, ANALAR NORMAPUR® ACS
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Číslo MDL: MFCD00005872
Číslo CAS: 76-59-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Clarity of solution Passes test ACS
Identification (UV/VIS) Passes test
Sensitivity Passes test
Visual transition interval pH 5.8 - pH 7.6
Loss on drying (110°C) Max. 3 %
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 5.8) 430 - 435 nm
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 7.6) 615 - 618 nm
Sp.absorptiv.(λ1max;0.005g/l;pH5.8;dry) 260 - 305
Sp.absorptiv.(λ2max;0.005g/l;pH7.6;dry) 455 - 530