Tlačiť
Avantor® Hichrom HI-OVW, GC Columns
Dodávateľ: Avantor
HI94-32-015-15EA 1079.02 EUR
HI94-32-015-15 HI94-32-010-15
Avantor® Hichrom HI-OVW, GC Columns
Kolony chromatografické
Max temperature limits may change depending on the film thickness.