Tlačiť
Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
87073.260EA 76.21 EUR
87073.260 87073.360
Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Saccharin
Vzorec: C₇H₅NO₃S
Číslo MDL: MFCD00005866
Číslo CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Melting point 226 --> 230 °C