Tlačiť
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87080.180EA 128.76 EUR
87080.180 87080.130
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 109…111 °C
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006418
Číslo CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C