Tlačiť
N-Etyldiizopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
87077.230EA 89.05 EUR
87077.230 87077.290 87077.320 87077.180 87077.460
N-Etyldiizopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
Teplota varu: 127 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008868
Číslo CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
OSN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %