Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyllithium - lithium bromide complex, Methyllithium solution
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36516.9Z
H36516.AE
H36516.9ZEA
281.99
EUR
H36516.9Z
H36516.AE
Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Methyllithium
Vzorec:
CH₃Li Mw: 21.975 g/mol Teplota vzplanutia: –17°C (1°F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008253 Číslo CAS: 917-54-4 EINECS: 213-026-4 OSN: 3394 ADR: 4.2 I |