Tlačiť
Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyllithium - lithium bromide complex, Methyllithium solution
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36516.9Z H36516.AE
H36516.9ZEA 281.99 EUR
H36516.9Z H36516.AE
Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Methyllithium
Vzorec: CH₃Li
Mw: 21.975 g/mol
Teplota vzplanutia: –17°C (1°F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008253
Číslo CAS: 917-54-4
EINECS: 213-026-4
OSN: 3394
ADR: 4.2 I